Cobre (I) tiocianato ≥96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tiocianato de cobre
40220.18
40220.30
40220.18EA
56.9
EUR
40220.18
40220.30
Cobre (I) tiocianato ≥96%
Cobre (I) tiocianato
Purity: 96% min
CAS No.: 1111-67-7
Molecular Formula: CuSCN
Formula Weight: 121.63
Physical Form: Powder
Density: 2.84
Melting Point: 1084°
Solubility: Practically insoluble in water, alcohol. Soluble in NH4OH, ether
Merck Reference: 14,2669
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010980
Formula:
CCuNS Pto. de fusión: 1084 °C Densidad: 2,84 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010980 Núm. CAS: 1111-67-7 EINECS: 214-183-1 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,2669 |