Cobre (II) sulfato, anhidro 98+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cupric sulphate
197711000 197715000 197710025
ACRO197711000EA 38.7 EUR
ACRO197711000 ACRO197715000 ACRO197710025
Cobre (II) sulfato, anhidro 98+% para análisis
Cobre (II) sulfato
Formula: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010981
Núm. CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,02722
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light green to grey Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Loss on drying ≤1 % (300°C)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤20 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.01 %