Cobre (II) sulfato, anhidro, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cupric sulphate
33308.22 33308.36 33308.A3
33308.22EA 57.1 EUR
33308.22 33308.36 33308.A3
Cobre (II) sulfato, anhidro, grado reactivo
Cobre (II) sulfato
CAS No.: 7758-98-7 Molecular Formula: CuO4S Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 3.6 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Pale grey Odour: Odourless Melting Point: 560° dec. Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,2653 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010981
Formula: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Pto. de fusión: >560 °C (desc.)
Densidad: 3.6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010981
Núm. CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,2653