Cobre (II) sulfato, anhydrous 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cupric sulphate
A13986.0B A13986.0I A13986.30
A13986.0BEA 152 EUR
A13986.0B A13986.0I A13986.30
Cobre (II) sulfato, anhydrous 98%
Cobre (II) sulfato
Purity: 98% CAS No.: 7758-98-7 Molecular Formula: CuO4S Formula Weight: 159.60 Odour: Odourless Melting Point: 560° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010981
Formula: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Pto. de fusión: >560 °C
Densidad: 3.6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010981
Núm. CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,2653