Cobre (II) sulfato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Cupric sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02791.0250
1.02791.1000
1.02791.0250EA
85.2
EUR
1.02791.0250
1.02791.1000
Cobre (II) sulfato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Cobre (II) sulfato
Formula:
CuSO₄ MW: 159.61 g/mol Pto. de fusión: 200 Densidad: 3.603 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010981 Núm. CAS: 7758-98-7 EINECS: 231-847-6 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 12,02722 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 203 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 159.61 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Density | 3.60 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3.5 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |