Plata sulfato 99%, extra_pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfato de diplata
209470100 209471000 209475000
ACRO209470100EA 92.6 EUR
ACRO209470100 ACRO209471000 ACRO209475000
Plata sulfato 99%, extra_pure
Plata sulfato
Formula: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Pto. Ebullición: 1085 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 652 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003407
Núm. CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in water and AgCl)
Subst not pptd by HCl ≤0.03 %