Plata sulfato ≥98% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sulfato de diplata
11417.14
11417.22
11417.14EA
126
EUR
11417.14
11417.22
Plata sulfato ≥98% ACS
Plata sulfato
Purity: 98%
CAS No.: 10294-26-5
Molecular Formula: Ag2O4S
Formula Weight: 311.80
Physical Form: Powder
Density: 5.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 657°
Boiling Point: 1085° dec.
Solubility: Partially soluble in water. Water solubility increases with temperature. Soluble in HNO3, ammonia, conc. H2SO4
Merck Reference: 14,8529
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003407
Formula:
Ag₂SO₄ Pto. Ebullición: 1085 °C (desc.) Pto. de fusión: 657 °C Densidad: 5,45 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003407 Núm. CAS: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 Índice Merck: 14,8529 |