Plata sulfato ≥99.999% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Disilver sulphate
12112.06
12112.14
12112.22
12112.06EA
50.6
EUR
12112.06
12112.14
12112.22
Plata sulfato ≥99.999% (metals basis), Premion®
Silver sulphate
Purity: 99.999%
CAS No.: 10294-26-5
Molecular Formula: Ag2O4S
Formula Weight: 311.80
Physical Form: Powder
Density: 5.45
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 657°
Boiling Point: 1085° dec.
Merck Reference: 14,8529
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003407
Formula:
Ag₂SO₄ MW: 311,8 g/mol Pto. Ebullición: 1085 °C (desc.) Pto. de fusión: 657 °C Densidad: 5,45 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003407 Núm. CAS: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,8529 |