Plata sulfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Sulfato de diplata
1536.0025EA 0 EUR
1536.0025 1536.0250
Plata sulfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Plata sulfato
Formula: Ag₂SO₄
Pto. Ebullición: 1085 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 655 °C
Densidad: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003407
Núm. CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Índice Merck: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 99.5 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Insoluble Matter and Chloride max. 0.02 %
Nitrate (NO3) max. 0.01 %
Substances not Precipitated by HCl max. 0.03 %