Plata sulfato ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Sulfato de diplata
31494-100G 31494-25G
31494-100GEA 830 EUR
31494-100G 31494-25G
Plata sulfato ≥99.5%, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Plata sulfato
Formula: Ag₂SO₄
Pto. Ebullición: 1085 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 655 °C
Densidad: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003407
Núm. CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Índice Merck: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter and silver chloride Max. 0.02 %
Substances not precipitated by HCl Max. 0.03 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 150 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %