Plata sulfato 98, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Sulfato de diplata
21589.153EA 278 EUR
21589.153 21589.233
Plata sulfato 98, TECHNICAL
Plata sulfato
Formula: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Pto. Ebullición: 1085
Pto. de fusión: 655
Densidad: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003407
Núm. CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %