Plata sulfato ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
21592.154EA 473 EUR
21592.154 21592.234
Plata sulfato ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Plata sulfato
Formula: Ag₂SO₄
Pto. Ebullición: 1085 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 655 °C
Densidad: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003407
Núm. CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.5 %
Solution in water Passes test
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.02 %
Substances not precipitated by HCl Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm