Bromuro de cadmio (II), ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cadmium bromide
Ampuled under argon
35682.06
35682.14
35682.06EA
220
EUR
35682.06
35682.14
Bromuro de cadmio (II), ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Bromuro de cadmio (II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 7789-42-6
Molecular Formula: CdBr2
Formula Weight: 272.22
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.192
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 567°
Boiling Point: 863°
Merck Reference: 14,1615
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00015996
Formula:
Br₂Cd MW: 272.22 g/mol Pto. Ebullición: 863 °C Pto. de fusión: 567 Densidad: 5.192 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015996 Núm. CAS: 7789-42-6 EINECS: 232-165-1 UN: 2570 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,1615 |