Dibromuro de mercurio 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Mercurio (II) bromuro, Mercurio bromuro, Mercúrico bromuro
190491000 190495000
ACRO190491000EA 128 EUR
ACRO190491000 ACRO190495000
Dibromuro de mercurio 99+%
Dibromuro de mercurio
Formula: Br₂Hg
MW: 360.4 g/mol
Pto. Ebullición: 320
Pto. de fusión: 236
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011040
Núm. CAS: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
UN: 1634
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05900
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in methanol)