Dibromuro de mercurio ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Mercurio (II) bromuro, Mercurio bromuro, Mercúrico bromuro
44816.14
44816.22
44816.14EA
59.8
EUR
44816.14
44816.22
Dibromuro de mercurio ACS
Dibromuro de mercurio
CAS No.: 7789-47-1
Molecular Formula: Br2Hg
Formula Weight: 360.40
Physical Form: Powder
Density: 6.05
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 236°
Boiling Point: 322-325° subl.
Solubility: Soluble in hot alcohol, methanol, HCl, HBr
Merck Reference: 14,5875
UN No.: 1634
MDL No.: MFCD00011040
Formula:
Br₂Hg MW: 360.4 g/mol Pto. Ebullición: 322…325 °C (subl.) Pto. de fusión: 236 Densidad: 6.05 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011040 Núm. CAS: 7789-47-1 EINECS: 232-169-3 UN: 1634 ADR: 6.1 II Índice Merck: 14,5875 |