Bromuro de cinc, anhidro 98%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cinc bromuro
202101000 202105000 202100025
ACRO202101000EA 52.3 EUR
ACRO202101000 ACRO202105000 ACRO202100025
Bromuro de cinc, anhidro 98%, extra puro
Bromuro de cinc
Formula: Br₂Zn
MW: 225.2 g/mol
Pto. Ebullición: 697 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 394 °C
Densidad: 4.22 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011294
Núm. CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,10182
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤2 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm