Bromuro de cinc 99.999% (trace metals basis), extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cinc bromuro
212770025 212770100 212770500
ACRO212770025EA 43.9 EUR
ACRO212770025 ACRO212770100 ACRO212770500
Bromuro de cinc 99.999% (trace metals basis), extra puro
Bromuro de cinc
Formula: Br₂Zn
MW: 225.2 g/mol
Pto. Ebullición: 670…680 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 394
Densidad: 4.22 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011294
Núm. CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,10182
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %