Bromuro de cinc, anhidro ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cinc bromuro
acondicionado en Argón
44223.09
44223.18
44223.09EA
115
EUR
44223.09
44223.18
Bromuro de cinc, anhidro ≥99.999% (metals basis)
Bromuro de cinc
Purity: 99.999%
CAS No.: 7699-45-8
Molecular Formula: ZnBr2
Formula Weight: 225.19
Physical Form: Lumps, Packaged under argon
Density: 4.201
Refractive Index: 1.5452
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 394°
Boiling Point: 650°
Merck Reference: 14,10129
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011294
Formula:
Br₂Zn Pto. Ebullición: 650 °C Pto. de fusión: 394 °C Densidad: 4,201 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011294 Núm. CAS: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,10129 |