Bromuro de cinc, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22510.22
B22510.36
B22510.22EA
36.3
EUR
B22510.22
B22510.36
Bromuro de cinc, anhidro 98%
Bromuro de cinc
Purity: 98%
CAS No.: 7699-45-8
Molecular Formula: ZnBr2
Formula Weight: 225.19
Refractive Index: 1.5452
Melting Point: 394°
Boiling Point: 650°
Merck Reference: 14,10129
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011294
Formula:
Br₂Zn Pto. Ebullición: 650 °C Pto. de fusión: 394 °C Densidad: 4,201 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011294 Núm. CAS: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8,II Índice Merck: 14,10129 |