Bromuro de cinc para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18631.0005
8.18631.0250
8.18631.1000
8.18631.0005EA
30.4
EUR
8.18631.0005
8.18631.0250
8.18631.1000
Bromuro de cinc para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bromuro de cinc
Formula:
Br₂Zn Pto. Ebullición: 670…680 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 394 °C Densidad: 4,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011294 Núm. CAS: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 13,10182 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 4470 g/l (20 °C) |
Melting Point | 394 °C |
Molar Mass | 225.2 g/mol |
Boiling Point | 697 °C (1013 mbar) |
Density | 4.2 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 (H2O, 20 °C) (saturated solution) |
Hill Formula | Br2Zn |
Chemical Formula | ZnBr2 |