Cloruro de cadmio (II) 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cadmium chloride
296330050 296330250
ACRO296330050EA 60.3 EUR
ACRO296330050 ACRO296330250
Cloruro de cadmio (II) 99.99% (trace metals basis)
Cloruro de cadmio (II)
Formula: CdCl₂
MW: 183.32 g/mol
Pto. Ebullición: 967
Pto. de fusión: 568 °C
Número MDL: MFCD00010916
Núm. CAS: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,01653
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %