Cloruro de cadmio (II), anhidro ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
315271000 315270050 315275000
ACRO315271000EA 142 EUR
ACRO315271000 ACRO315270050 ACRO315275000
Cloruro de cadmio (II), anhidro ACS
Cloruro de cadmio (II)
Formula: CdCl₂
Pto. Ebullición: 960 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 568 °C
Densidad: 4,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010916
Núm. CAS: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,01653
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ammonium (NH4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.05 %
Insoluble matter ≤0.01 %