Cloruro de cadmio (II), anhidro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11860.14
11860.22
11860.14EA
143
EUR
11860.14
11860.22
Cloruro de cadmio (II), anhidro ≥99.99% (metals basis)
Cloruro de cadmio (II)
Purity: 99.99%
CAS No.: 10108-64-2
Molecular Formula: CdCl2
Formula Weight: 183.32
Physical Form: Powder
Density: 4.047
Melting Point: 568°
Boiling Point: 960°
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010916
Formula:
CdCl₂ Pto. Ebullición: 960 °C Pto. de fusión: 568 °C Densidad: 4,047 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010916 Núm. CAS: 10108-64-2 EINECS: 233-296-7 UN: 2570 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,1617 |