Cloruro de cadmio (II), ultra seco ≥99.996% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Cadmium chloride
Ampuled under argon
42852.04 42852.09 42852.18 42852.30
42852.04EA 48.2 EUR
42852.04 42852.09 42852.18 42852.30
Cloruro de cadmio (II), ultra seco ≥99.996% (metals basis)
Cloruro de cadmio (II)
Purity: 99.996% CAS No.: 10108-64-2 Molecular Formula: CdCl2 Formula Weight: 183.32 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.047 Melting Point: 568° Boiling Point: 960° Merck Reference: 14,1617 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010916
Formula: CdCl₂
Pto. Ebullición: 960 °C
Pto. de fusión: 568 °C
Densidad: 4,047
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010916
Núm. CAS: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,1617