Dicloruro de dimercurio 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Calomelanos, Mercurio (I) cloruro
213120050 213121000 213125000
ACRO213120050EA 43.4 EUR
ACRO213120050 ACRO213121000 ACRO213125000
Dicloruro de dimercurio 99+%, extra puro
Dicloruro de dimercurio
Formula: Cl₂Hg₂
Pto. Ebullición: 384 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 400 °C (subl.)
Densidad: 7,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011043
Núm. CAS: 10112-91-1
EINECS: 233-307-5
UN: 2025
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,05951
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %