Mercurio dicloruro 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Mercurio (II) cloruro, Mercúrico cloruro, Mercurio cloruro
201430250 201431000 201435000 201430010
ACRO201430250EA 30.2 EUR
ACRO201430250 ACRO201431000 ACRO201435000 ACRO201430010
Mercurio dicloruro 99.5%
Mercurio dicloruro
Formula: HgCl₂
Pto. Ebullición: 302 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 277 °C
Densidad: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011041
Núm. CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,05901
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals (May contain black particles)
Titration Complexometric ≥99.4 %