Mercurio dicloruro 99.5+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Mercurio (II) cloruro, Mercúrico cloruro, Mercurio cloruro
423931000 423935000 423930025
ACRO423931000EA 67.5 EUR
ACRO423931000 ACRO423935000 ACRO423930025
Mercurio dicloruro 99.5+% ACS
Mercurio dicloruro
Formula: HgCl₂
Pto. Ebullición: 302 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 277 °C
Densidad: 5,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011041
Núm. CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,05901
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.5 %
Solubility (in ethyl ether) Passes test
Iron (Fe) ≤20 ppm
Residue after reduction ≤0.02 %