Mercurio dicloruro ≥99.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Mercurio (II) cloruro, Mercúrico cloruro, Mercurio cloruro
12274.14
12274.22
12274.36
12274.14EA
56.4
EUR
12274.14
12274.22
12274.36
Mercurio dicloruro ≥99.5% ACS
Mercurio dicloruro
Purity: 99.5% min
CAS No.: 7487-94-7
Molecular Formula: Cl2Hg
Formula Weight: 271.50
Physical Form: Powder
Density: 5.4
Refractive Index: 1.859
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 280-282°
Boiling Point: 302°
Solubility: Soluble in boiling water (solubility in cold water is increased by HCl or alkali chlorides), alcohol, glycerol, methanol, acetone, and ethyl acetate
Merck Reference: 14,5876
UN No.: 1624
MDL No.: MFCD00011041
Formula:
HgCl₂ Pto. Ebullición: 302 °C Pto. de fusión: 280…282 °C Densidad: 5,4 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011041 Núm. CAS: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN: 1624 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,5876 |