Mercurio dicloruro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17472.0B
A17472.18
A17472.30
A17472.0BEA
671
EUR
A17472.0B
A17472.18
A17472.30
Mercurio dicloruro ≥98%
Mercurio dicloruro
Purity: 98+%
CAS No.: 7487-94-7
Molecular Formula: HgCl2
Formula Weight: 271.50
Refractive Index: 1.859
Odour: Odourless
Boiling Point: 302°
Merck Reference: 14,5876
UN No.: 1624
MDL No.: MFCD00011041
Formula:
HgCl₂ Pto. Ebullición: 302 °C Pto. de fusión: 280…282 °C Densidad: 5,4 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011041 Núm. CAS: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 UN: 1624 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,5876 |