Mercurio dicloruro Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Mercurio (II) cloruro, Mercúrico cloruro, Mercurio cloruro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04419.0050 1.04419.0250 1.04419.1000
1.04419.0050EA 140 EUR
1.04419.0050 1.04419.0250 1.04419.1000
Mercurio dicloruro Reag. Ph. Eur., ACS para análisis, Supelco®
Mercurio dicloruro
Formula: HgCl₂
MW: 271.5 g/mol
Pto. Ebullición: 302
Pto. de fusión: 273
Densidad: 5.44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011041
Núm. CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05901
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (complexometric) ≥ 99.5 %
Assay (complexometric; calculated on dried substance) 99.5 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Solution in Ether passes test
Acidity or alkalinity passes test
Mercury(I)-chloride passes test
Fe (Iron) ≤ 0.002 %
Residue after reduction ≤ 0.02 %
Loss on drying (24 h im Vakuum) ≤ 1.0 %
Correspons to Reag. Ph Eur,ACS