Cinc cloruro 98+%, extra puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
196840010 196840050 196840025 196840100
ACRO196840010EA 93.8 EUR
ACRO196840010 ACRO196840050 ACRO196840025 ACRO196840100
Cinc cloruro 98+%, extra puro
Cinc cloruro
Formula: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Pto. Ebullición: 732 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 293 °C
Densidad: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,10185
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Manganese (Mn) ≤30 ppm