Cinc cloruro 98.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
198945000 198940025
ACRO198945000EA 76.9 EUR
ACRO198945000 ACRO198940025
Cinc cloruro 98.5% para análisis
Cinc cloruro
Formula: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Pto. Ebullición: 732
Pto. de fusión: 293 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,10185
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Nitrate (NO3) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Oxide chloride (ZnO) ≤1.2 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Total nitrogen ≤0.002 %