Cinc cloruro 99.99% (trace metals basis), extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
318170100 318170500
ACRO318170100EA 66.6 EUR
ACRO318170100 ACRO318170500
Cinc cloruro 99.99% (trace metals basis), extra puro
Cinc cloruro
Formula: ZnCl₂
Pto. Ebullición: 732 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 293 °C
Densidad: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,10185
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %