Cinc cloruro, anhidro 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
380130050 380130250
ACRO380130050EA 96.4 EUR
ACRO380130050 ACRO380130250
Cinc cloruro, anhidro 99.99% (trace metals basis)
Cinc cloruro
Formula: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Pto. Ebullición: 732 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 293 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,10185
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.01 %