Cinc cloruro 97+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
424595000 424590025 424592500
ACRO424595000EA 104 EUR
ACRO424595000 ACRO424590025 ACRO424592500
Cinc cloruro 97+% ACS
Cinc cloruro
Formula: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Pto. Ebullición: 732
Pto. de fusión: 293 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,10185
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.0 %
Nitrate (NO3) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤600 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Oxychloride passes test
Insoluble matter ≤0.005 %