Cinc cloruro 97% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
12307.30 12307.A1 12307.A7
12307.30EA 50.7 EUR
12307.30 12307.A1 12307.A7
Cinc cloruro 97% ACS
Cinc cloruro
Purity: 97% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 Physical Form: Lump Density: 2.91 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 290° Boiling Point: 732° Solubility: Freely soluble in water, dilute HCl, alcohol, glycerol, acetone, ether. Zinc oxychloride forms with much water Merck Reference: 14,10132 UN No.: 2331 MDL No.: MFCD00011295
Catalyst, dehydrating and condensing agent, soldering flux, metal etchant
Formula: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Pto. Ebullición: 732 °C
Pto. de fusión: 290 °C
Densidad: 2,91
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,10132