Cinc cloruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Ampuled under argon
13694.09 13694.18
13694.09EA 133 EUR
13694.09 13694.18
Cinc cloruro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Cinc cloruro
Purity: 99.99% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.91 Melting Point: 290° Boiling Point: 732° Merck Reference: 14,10132 UN No.: 2331 MDL No.: MFCD00011295
Formula: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Pto. Ebullición: 732 °C
Pto. de fusión: 290 °C
Densidad: 2.91
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Índice Merck: 14,10132