Cinc cloruro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Ampuled under argon
35726.06
35726.14
35726.22
35726.06EA
99.3
EUR
35726.06
35726.14
35726.22
Cinc cloruro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Cinc cloruro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn
Formula Weight: 136.29
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.91
Melting Point: 290°
Boiling Point: 732°
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 2331
MDL No.: MFCD00011295
Formula:
ZnCl₂ MW: 136.3 g/mol Pto. Ebullición: 732 °C Pto. de fusión: 290 °C Densidad: 2.91 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011295 Núm. CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8 III Índice Merck: 14,10132 |