Cinc cloruro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Ampuled under argon
44198.06
44198.14
44198.22
44198.06EA
102
EUR
44198.06
44198.14
44198.22
Cinc cloruro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Cinc cloruro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: ZnCl2
Formula Weight: 136.29
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.91
Melting Point: 290°
Boiling Point: 732°
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 2331
MDL No.: MFCD00011295
Formula:
ZnCl₂ MW: 136,3 g/mol Pto. Ebullición: 732 °C Pto. de fusión: 290 °C Densidad: 2,91 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011295 Núm. CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8,III Índice Merck: 14,10132 |