Cinc cloruro, anhidro ≥99.95% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn
Formula Weight: 136.29
Physical Form: Lump
Density: 2.91
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 290°
Boiling Point: 732°
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 2331
MDL No.: MFCD00011295
Formula:
ZnCl₂ Pto. Ebullición: 732 °C Pto. de fusión: 290 °C Densidad: 2,91 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011295 Núm. CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8,III Índice Merck: 14,10132 |