Cinc cloruro, anhidro 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
A16281.0C A16281.0E A16281.22 A16281.36
A16281.0CEA 324 EUR
A16281.0C A16281.0E A16281.22 A16281.36
Cinc cloruro, anhidro 98+%
Cinc cloruro
Purity: 98+% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 Odour: Odourless Melting Point: 290° Boiling Point: 732° Merck Reference: 14,10132 UN No.: 2331 MDL No.: MFCD00011295
Formula: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Pto. Ebullición: 732 °C
Pto. de fusión: 290 °C
Densidad: 2,91
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,10132