Cinc cloruro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08816.0250 1.08816.1000 1.08816.9025
1.08816.0250EA 79.3 EUR
1.08816.0250 1.08816.1000 1.08816.9025
Cinc cloruro, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Cinc cloruro
Formula: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Pto. Ebullición: 732
Pto. de fusión: 283
Densidad: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,10185
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 4320 g/l (25 °C)
Melting Point 283 °C
Molar Mass 136.30 g/mol
Bulk Density 1400 - 1800 kg/m3
Boiling Point 732 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (428 °C)
Density 2.91 g/cm3 (25 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material