Cinc cloruro 97, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
29126.294EA 56.8 EUR
29126.294 29126.363
Cinc cloruro 97, TECHNICAL
Cinc cloruro
Formula: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Pto. Ebullición: 732
Pto. de fusión: 283
Densidad: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,10185
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 97 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm