Cinc cloruro 98.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
29156.231EA 58.8 EUR
29156.231 29156.297 29156.260 29156.460
Cinc cloruro 98.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS para análisis
Cinc cloruro
Formula: ZnCl₂
Pto. Ebullición: 732 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 283 °C
Densidad: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011295
Núm. CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,10185
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 100.5 %
Al + Ca + heavy metals + Fe + Mg Passes test
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
pH (20°C; 10 %) 4.6 - 5.5
Insoluble substances Max. 50 ppm
Oxide chloride (as ZnO) Max. 1.20 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 50 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 0.02 %
Mg (Magnesium) Max. 100 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test