Cianuro de cinc 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
368070050 368072500 368070010
ACRO368070050EA 26.6 EUR
ACRO368070050 ACRO368072500 ACRO368070010
Cianuro de cinc 98%, puro
Cianuro de cinc
Formula: C₂N₂Zn
Pto. de fusión: 800 °C
Densidad: 1,852 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011292
Núm. CAS: 557-21-1
EINECS: 209-162-9
UN: 1713
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 12,10264
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %