Cianuro de cinc ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cinc cianuro
L15836.14
L15836.22
L15836.0B
L15836.14EA
29.9
EUR
L15836.14
L15836.22
L15836.0B
Cianuro de cinc ≥98%
Cianuro de cinc
Purity: 98%
CAS No.: 557-21-1
Molecular Formula: Zn(CN)2
Formula Weight: 117.42
Melting Point: 800° dec.
Beilstein Reference: 4124366
Merck Reference: 14,10135
UN No.: 1713
MDL No.: MFCD00011292
Formula:
C₂N₂Zn MW: 117.43 g/mol Pto. de fusión: 800 °C (desc.) Densidad: 1.852 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011292 Núm. CAS: 557-21-1 EINECS: 209-162-9 UN: 1713 Índice Merck: 12,10264 |