Carbonato de cadmio (II), puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
212320010 212322500
ACRO212320010EA 270 EUR
ACRO212320010 ACRO212322500
Carbonato de cadmio (II), puro
Carbonato de cadmio (II)
Formula: CCdO₃
Pto. de fusión: 343…412 °C (desc.)
Densidad: 5,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010918
Núm. CAS: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 12,01652
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Assay 60.0 to 63.0 % (Cd)