Carbonato de cadmio (II) ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10660.09 10660.18
10660.09EA 68.5 EUR
10660.09 10660.18
Carbonato de cadmio (II) ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Carbonato de cadmio (II)
Purity: 99.998% CAS No.: 513-78-0 Molecular Formula: CdCO3 Formula Weight: 172.42 Physical Form: Powder Density: 4.26 Melting Point: 500° dec. Merck Reference: 14,1616 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010918
Formula: CCdO₃
MW: 172.42 g/mol
Pto. de fusión: 500 °C (desc.)
Densidad: 4.26
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010918
Núm. CAS: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,1616