Carbonato de cadmio (II) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A15812.0B A15812.18 A15812.30
A15812.0BEA 275 EUR
A15812.0B A15812.18 A15812.30
Carbonato de cadmio (II) ≥97%
Carbonato de cadmio (II)
Purity: 97% CAS No.: 513-78-0 Molecular Formula: CdCO3 Formula Weight: 172.42 Odour: Odourless Melting Point: 500° dec. UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010918
Formula: CCdO₃
MW: 172.42 g/mol
Pto. de fusión: 500 °C (desc.)
Densidad: 4.26
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010918
Núm. CAS: 513-78-0
EINECS: 208-168-9
UN: 2570
Índice Merck: 12,01652