Fluoruro de cadmio (II) ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40203.14 40203.22
40203.14EA 155 EUR
40203.14 40203.22
Fluoruro de cadmio (II) ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Fluoruro de cadmio (II)
Purity: 99.99% CAS No.: 7790-79-6 Molecular Formula: CdF2 Formula Weight: 150.40 Physical Form: Powder Density: 6.64 Melting Point: 1100° Boiling Point: 1758° Merck Reference: 14,1619 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010919
Formula: CdF₂
Pto. Ebullición: 1758 °C
Pto. de fusión: 1100 °C
Densidad: 6,64
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010919
Núm. CAS: 7790-79-6
EINECS: 232-222-0
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,1619